Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to FDA-BAM
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
Application(s):
cosmetics
microbiology
microbiology
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to FDA-BAM
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
52.1 g/L
application(s)
cosmetics
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
General description
GranuCult® plus Letheen Agar Base służy do mikrobiologicznego pobierania próbek z powierzchni środowiskowych poddanych działaniu środków dezynfekujących. Jest to wysoce odżywcze podłoże zawierające lecytynę i Tween® 80 do neutralizacji czwartorzędowych związków amonowych zawartych w środkach odkażających. Ekstrakt wołowy i trypton dostarczają azotu, węgla, siarki i innych niezbędnych czynników wzrostu. Glukoza jest źródłem energii, a agar jest środkiem zestalającym. Podłoże jest modyfikacją formuł AOAC.
Application
GranuCult® plus Letheen Agar jest używany do neutralizacji czwartorzędowych związków amoniowych, do pobierania próbek z powierzchni środowiskowych, które zostały poddane działaniu środków dezynfekujących.
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): mętny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 - 48 godz.35 °C; tlenowe.
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 - 48 godz.35 °C; tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3