Przejdź do
1.10306
Zestaw białkowy
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
Quality Level
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
storage temp.
no temp limit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
50 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110306050004022536123745