Przejdź do
1.09932
Roztwór kwasu szczawiowego
c(C₂H₂O₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
roztwór kwasu etanodiowego;
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Concentration:
0.005 M
Form:
liquid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu szczawiowego, for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.005 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Jednoczesne spektrofotometryczne oznaczanie fosforanów i krzemianów metodą iniekcji przepływowej...: Niniejsze badanie szczegółowo opisuje metodę wykorzystującą roztwór kwasu szczawiowego w systemie analizy wtrysku przepływowego do jednoczesnego oznaczania fosforanów i krzemianów, pokazując znaczący postęp w zastosowaniach chemii analitycznej do monitorowania środowiska (Kozak J et al., 2015).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu szczawiowego
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)