The diluted buffer solution is stable for at least 4 weeks at room temperature. When stored in a tightly sealed container, it is quite stable, provided no contamination has occurred. Long term shelf life of the dilute buffer solution has not been established.
Wybierz wielkość
81,80 zł
81,80 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
analytical standard
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
7.20 (20 °C in H2O)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 |
| pH 7.20 (20 °C in H2O) | pH 1.00 (20 °C in H2O) | pH 12 (20 °C in H2O) | pH 2.0 (20 °C in H2O) |
General description
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Features and Benefits
- Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
- Standard analityczny Grade
- Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym, specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Zmierzone po rozcieńczeniu do 1l w temperaturze 20 °C.
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
wie lange ist die Haltbarkeit der verdünnten Pufferlösung?