Merck
1.09877
Suplement selektywny OGYE
for yeasts, for molds, pkg of 10 vials, for use with OGYE agar, Base
Synonim(y):
Oksytetracyklina - glukoza - ekstrakt z drożdży - suplement selektywny
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Oxytetracycline, 0.05 g (in a buffered base )
Quality Segment
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with OGYE agar, Base, for use with Oxytetra Glucose Yeast Agar (Base) (1.05978)
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
OGYE Selective Supplement zawiera oksytetracyklinę w postaci liofilizatu. Hamuje wzrost towarzyszącej flory bakteryjnej podczas hodowli drożdży i pleśni.
Application
OGYE Selective Supplement to dodatek stosowany podczas przygotowywania podłoża OGYE Agar Base do oznaczania liczby drożdży i pleśni w żywności.
Analysis Note
Testowano w podłożu OGYE-agar nr art. 1.05978.
Odzysk na podłożu testowym
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054):
≥ 50 %
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ≥ 50 %
- Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): ≥ 50 %
- Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025: ≥ 50 %
Wzrost
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
brak
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): brak
Inkubacja: 3 do 5 dni; 28 °C; tlenowa.
Other Notes
Zastępuje: 1.09877.0017
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109877001004027269168742