Merck
1.09869
Standard fluorków
1000 mg F (KF in H2O) Titrisol®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
zawartość (F-): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania:Miareczkowanie roztworem Lanthannitrat (identyfikowalne z NIST SRM 682)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109869000104022536119199