Przejdź do
1.46224
Przezroczyste płynne podłoże tioglikolanowe
tube capacity 25 mL, tube filling volume 15 mL, closure type, Yellow scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Synonim(y):
FTM, Wyczyść FTM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
Feature:
closure type Yellow scew cap with 2 loci, ready-to-use
Agency:
EP, JP, USP
Ph:
6.9-7.3
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass tube
agency
EP, JP, USP
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C)
form
solution
shelf life
180 days
feature
closure type Yellow scew cap with 2 loci, ready-to-use
composition
Agar, 0.75 g , Caseine peptone, 15 g , L-Cystine, 0.5 g , Glucose Anhydride, 5 g , NaCl, 2.5 g , Na-Thioglycol, 0.5 g , Resazurin, 1 mg , Yeast Extract, 5 g
packaging
pack of 100 tubes, single packed of
tube capacity
25 mL
tube filling volume
15 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
General description
FTM 15 ml w tubce 25 ml.
Fluid Thioglycollate Medium to uniwersalna pożywka złożona. Tioglikolan i L-cysteina zmniejszają potencjał redoks podłoża hodowlanego i tworzą atmosferę beztlenową, a także inaktywują rtęć i inne związki metali ciężkich. Obecność agaru zmniejsza szybką dyfuzję tlenu przez pożywkę, ale może prowadzić do niewielkiego zmętnienia w większych objętościach (wypełnionych butelkach). Resazuryna wskazuje potencjał redukcyjny pożywki. Zwiększone stężenie tlenu jest wskazywane przez zmianę koloru na różowy.
Application
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium jest używana do izolacji i hodowli wymagających mikroorganizmów beztlenowych i tlenowych. Nadaje się do kontroli sterylności produktów farmaceutycznych.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STBMCTM12DP1.464591.46459
agency
EP, USP, JP
agency
in accordance with EP 2.6.1, in accordance with JP 4.06, in accordance with USP 71
agency
EP, JP 4.06, USP
agency
EP, JP 4.06, USP
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
packaging
pack of 100 tubes, single packed of
packaging
double packed of 12 bottles
packaging
pack of 6 bottles, single packed of 6 ×
packaging
pack of 6 bottles, single packed of 6 ×
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
feature
closure type Yellow scew cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type Red screw cap with septum and protector, ready-to-use
feature
closure type Red flip cap with septum
feature
closure type Red flip cap with septum
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C)
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; autoclaved (Tested for 14 days at 30-35°C)
sterility
sterile; autoclaved (Tested for 14 days at 30-35°C)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1