Wybierz wielkość
1250,00 zł
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Test monochloraminy, photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 150 tests
specific analyte(s)
monochloramine
measuring range
0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.050-10.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
drinking water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Phthalein derivate) | detection method photometric (PAN) | detection method photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil) |
| specific analyte(s) monochloramine | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) calcium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl) | measuring range 0.20-4.00 mg/L (Ca) | measuring range 0.005-2.00 mg/L (Mn) | measuring range 12-400 mg/L (CaO3), 5-160 mg/L (Ca), 7-224 mg/L (CaO) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 600, for use with Spectroquant® Prove 100 | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
General description
Test odczynnikowy na monochloraminę Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości monochloraminy w próbkach wody i roztworach środków dezynfekujących.
Zastosowana metoda: W obecności katalizatora monochloramina (NH2Cl) reaguje z tymolem, tworząc niebieską pochodną indofenolu, która jest oznaczana fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1016320001 | 04022536917542 |