Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106204
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
200 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
APHA, EP, JP
Ph:
7.2
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
APHA, EP, JP
description
For determination of heterotrophic total microbial count
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
10 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.2
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Podłoże R2A Agar (Reasoner's 2A agar) zostało zaprojektowane w celu promowania wzrostu mikroorganizmów, które rosną w środowiskach o niskiej zawartości składników odżywczych, takich jak woda. Zmniejszona ilość składników odżywczych w podłożu umożliwia wzrost tlenowych, heterotroficznych mikroorganizmów, które są przystosowane do niskiej zawartości składników odżywczych. Niskie stężenie ekstraktu drożdżowego, hydrolizatu kazeiny, peptonu i glukozy pozwala na wzrost szerokiego spektrum mikroorganizmów, bez szybko rosnących mikroorganizmów tłumiących wolno rosnące gatunki (co miałoby miejsce w przypadku pożywek bogatych w składniki odżywcze). Skrobia i pirogronian szczególnie wspierają wzrost zranionych mikroorganizmów.
Application
Agar R2A jest stosowany do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów heterotroficznych w wodzie do wstrzykiwań luzem, wodzie wysoko oczyszczonej i wodzie oczyszczonej luzem.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei. Nasze pożywki są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i stymulacji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, co poprawia dokładność i znacznie zmniejsza ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar R2A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?