Przejdź do
1.00045
Suplement selektywny MUP
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
Synonim(y):
Suplement selektywny MUP, suplement MUP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 29981
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with TOS-Propionate Agar (Base) (1.00043)
storage temp.
2-8°C
suitability
Bifidobacterium spp.
General description
MUP Selective Supplement zawiera mupirocynę litu w postaci liofilizatu. Mupirocyna litowa selektywnie hamuje wzrost typowych bakterii kwasu mlekowego z produktów mlecznych, takich jak Lactobacilli, Lactococci, Streptococci i Leuconostocs, podczas gdy Bifidobacteria mogą rosnąć bez przeszkód.
Application
MUP Selective Supplement jest stosowany jako dodatek do przygotowania agaru TOS-MUP. Nadaje się do oznaczania liczby Bifidobacteria w produktach mlecznych (probiotykach, jogurtach, produktach jogurtopodobnych i suszonych produktach mlecznych, takich jak preparaty mleczne dla niemowląt zawierające Bifidobacteria ).
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Testowanie jako suplement w podłożu TOS-Propionat Agar (1.00043.0500).
Odzyskiwanie na podłożu testowym
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536:
≥ 70%
- Bifidobacterium breve ATCC 15700: ≥ 70%
- Bifidobacterium longum ATCC 15707: ≥ 70%
Wzrost
- Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100):
brak wzrostu
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102): brak wzrostu
- Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259: brak wzrostu
Inkubacja: 72 godz. w 37°C, beztlenowo.
Other Notes
Zastępuje: 1.00045.0017
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.098751.0987469732
description
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
description
selective by defined nutrients for Bacillus cereus, pkg of 10 vials, for the preparation of MYP Agar Base
description
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
description
suitable for microbiology,
Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
lyophilized powder
form
-
form
solid
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
suitability
Bifidobacterium spp.
suitability
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
suitability
Salmonella spp.
suitability
Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Leuconostoc spp., Streptococcus spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the quantity of mupirocin per vial please? Does it require pre-dissolution in DMSO before use?
    1 answer
    1. The typical composition (per vial) is: Lithium mupirocin 25 mg.
      And the final concentration per liter is: Lithium mupirocin 50 mg (conforms with ISO 29981/IDF 220: 2010).
      The preparation is as follows:
      Add 25 ml of sterile, deionized water to the lyophilizate in the original vial and dissolve by carefully swirling. Add the solved supplement to the base culture medium that has been cooled to 48°C ± 1°C.
      Helpful?
  2. Hi! I have TOS agar in the glass tube about 18 ml. How do I put MUP supplement into 18 ml tube as the supplement is pallet and it's hard to weigh out?So If you could give me solution to make this supplement in solution, that would be great!
    1 answer
    1. The preparation instructions for the supplement state that 25 mL of sterile purified water should be added to the vial to dissolve. For usage, 5 mL of supplement solution is added to 95 mL of the agar base and then dispensed to tubes or plates. The 18 mL volume of agar base would require the addition of 947 µL of supplement solution.