Merck
09-345
Przeciwciało anty-fosfo-mTOR (Thr2446)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, białko wiążące FK506, białko związane z 12-rapamycyną 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr2446)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
289 kDa
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT lub RAFT) to duża kinaza białkowa Ser/Thr o masie 289 kDa, która reguluje progresję cyklu komórkowego, wzrost komórek, syntezę białek, biogenezę rybosomów i autofagię. mTOR jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytolu (PIKK), której aktywność jest regulowana przez fosforylację na Ser2448 przez Akt w odpowiedzi na insulinę lub aktywność mięśni. Co ciekawe, mTOR jest centralnym składnikiem dwóch multimerycznych kompleksów kinazowych składających się z mTOR i wielu innych białek wiążących mTOR. Te dwa multimeryczne kompleksy białkowe oznaczono jako mTORC1 i mTORC2. mTORC1 (mTOR Complex 1) składa się co najmniej z mTOR, Raptor i GβL (mLST8). mTORC1 odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji insulinowej, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy metabolicznej. Kompleks jest aktywowany głównie poprzez szlak PI3 Kinase/Akt. Po stymulacji insuliną Akt aktywuje mTORC1 poprzez fosforylację i hamowanie TSC (i prawdopodobnie innych jeszcze odkrytych celów i/lub samego mTOR). Hamuje to regulator małych GTPaz Rheb (homolog Ras wzbogacony w mózgu). Hamuje to aktywność kinazową kompleksu mTORC1, wyłączając w ten sposób jego zdolność do fosforylacji celów niższego rzędu, takich jak p70 S6K na Thr389 i 4E-BP1 na Thr229. Drugi kompleks mTOR, mTORC2 (mTOR Complex 2), składa się z co najmniej mTOR, Rictor, GL, Sin1, Protor 1 i 2. mTORC2 wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację hydrofobowego motywu Akt na Ser473, dobrze znanego efektora szlaku kinazy PI3. Oprócz fosforylacji Akt, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając swoje działanie poprzez Rac, Rho i PKC. Co ciekawe, w przeciwieństwie do mTORC1, kompleks mTORC2 wydaje się nie być hamowany przez leczenie rapamycyną i z tego powodu jest określany jako kompleks niewrażliwy na rapamycynę. Defekty w obu kompleksach mTOR są związane z różnymi chorobami, w tym rakiem i cukrzycą.
Immunogen
Aminokwasy obejmujące i zawierające fosforylowany Thr2446 ludzkiego mTOR
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Metabolizm glukozy/glikogenu
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-mTOR wykrywa poziom fosfo-mTOR (Thr2446) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje mTOR po fosforylacji na Thr2446
Physical form
Królicze IgG oczyszczone metodą powinowactwa w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od 2 do 8°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot on NGF-treated PC12 cell lysate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Michelle Saré et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 834890-834890 (2022-07-15)
Sleep is critical for brain development and synaptic plasticity. In male wild-type mice, chronic sleep restriction during development results in long-lasting impairments in behavior including hypoactivity, decreased sociability, and increased repetitive behavior. Disordered sleep is characteristic of many neurodevelopmental disorders.
Youyou Shao et al.
Journal of cellular physiology, 234(4), 4068-4080 (2018-08-28)
Asthma is characterized by chronic inflammation, and long-term chronic inflammation leads to airway remodeling. But the potential regulatory mechanism of airway remodeling is not clearly understood, and there is still no effective way to prevent airway remodeling. Present studies have
LiJun Xu et al.
Molecular oncology, 12(3), 269-286 (2017-09-03)
To investigate whether IL-6 signaling affects the susceptibility of castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells to cytotoxic action of natural killer (NK) cells, CRPC cell lines (having different IL-6 levels) were developed by lentiviral transduction. While observing no secreted IL-6 level
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09-34504053252321153