Merck
07-590
Przeciwciało anty-Ago 2
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
23
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
04-64203-110MABE253
clone
polyclonal
clone
9E8.2, monoclonal
clone
monoclonal
clone
11A9, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
UniProt accession no.
Q9UKV8
UniProt accession no.
Q9UKV8
UniProt accession no.
Q9UKV8
UniProt accession no.
Q9UKV8
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
General description
100 kDa
Gen ten koduje członka rodziny białek Argonaute, które odgrywają rolę w interferencji RNA. Kodowane białko jest wysoce zasadowe i zawiera domenę PAZ oraz domenę PIWI. Może oddziaływać z dicer1 i odgrywać rolę w wyciszaniu genów za pośrednictwem krótkich interferujących RNA.
Zapewnia aktywność endonukleazy kompleksom wyciszającym indukowanym przez RNA (RISC). Rozszczepia heterodupleksy siRNA/mRNA związane z RISC. Niezbędny dla rozwoju embrionalnego, a także wyciszania genów za pośrednictwem RNA (RNAi).
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 7-48 ludzkiej argonauty 2 (Ago2).
Application
Przeciwciało anty-Ago 2 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Ago 2 znanego również jako argonaute 2 i zostało przetestowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Ago 2, znany również jako eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C, 2 (EIF2C 2), MGC3183 i Q10.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa, lizat komórek HL-60
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA and cytosolic lysates from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Yu Zhang et al.
Molecular cancer, 23(1), 113-113 (2024-05-28)
The role of circRNAs in hepatocellular carcinoma (HCC) progression remains unclear. CircPIAS1 (circBase ID: hsa_circ_0007088) was identified as overexpressed in HCC cases through bioinformatics analysis. This study aimed to investigate the oncogenic properties and mechanisms of circPIAS1 in HCC development.
Two-step cleavage of hairpin RNA with 5' overhangs by human DICER.
Ando, Y; Maida, Y; Morinaga, A; Burroughs, AM; Kimura, R; Chiba, J; Suzuki, H; Masutomi et al.
BMC Molecular Biology null
Takashi Sasaki et al.
Genomics, 82(3), 323-330 (2003-08-09)
A number of genes have been identified as members of the Argonaute family in various nonhuman organisms and these genes are considered to play important roles in the development and maintenance of germ-line stem cells. In this study, we identified
A Maxwell Burroughs et al.
Genome research, 20(10), 1398-1410 (2010-08-20)
Animal microRNA sequences are subject to 3' nucleotide addition. Through detailed analysis of deep-sequenced short RNA data sets, we show adenylation and uridylation of miRNA is globally present and conserved across Drosophila and vertebrates. To better understand 3' adenylation function
The expression of Argonaute2 and related microRNA biogenesis proteins in normal and hypoxic trophoblasts.
Donker, RB; Mouillet, JF; Nelson, DM; Sadovsky, Y
Molecular Human Reproduction null
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-590-25UG04054839342516