07-2051
Anti-PEMT Antibody (CT)
from rabbit
Synonim(y):
phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEMT(10400)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA
Immunocytochemistry:
HeLa, A431, and NIH/3T3 (previous page) cells incubated with anti-PEMT (C-terminus) stained positively on nuclei and endoplasmic reticulum (ER).
Epigenetics & Nuclear Function
Neuroscience
Chromatin Biology
Jakość
1:1,000 dilution of this antibody detected PEMT on 10 µg of L6 lysate (below) and Jurkat lysate (not shown).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
L6 and Jurkat lysates (Western blotting), HeLa, A431 cells (Immunocytochemistry)
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2