Kluczowe dokumenty
05-829-AF555
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-α-tubulina, klon DM1A, koniugat Alexa 555
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonim(y):
Łańcuch alfa-1 tubuliny, tubulina alfa, tubulina alfa-1
Wybierz wielkość
100 μL
1740,00 zł
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DM1A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig, gerbil, mouse, bovine, avian, human, rat, porcine
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Łańcuch alfa-1 tubuliny (UniProt P02552) jest kodowany przez gen TUBA1C (znany również jako TUBA1) (identyfikator genu 429035) u gatunku Gallus gallus (kurczak). Mikrotubule są włóknami cytoszkieletu składającymi się z heterodimerów alfa-beta-tubuliny, które samoorganizują się od głowy do ogona, tworząc protofilamenty i bocznie, tworząc puste rurki. Różne modyfikacje potranslacyjne (PTM), w tym acetylacja, poliglutamylacja, poliglicylacja, detyrozylacja, fosforylacja i palmitoilacja, mogą regulować właściwości polimeryzacyjne tubulin i/lub ich interakcje z białkami związanymi z mikrotubulami (MAP) i białkami motorycznymi.
Specyficzność
Klon DM1A rozpoznaje α-tubulinę, MW 50-60 kDa. Epitop rozpoznawany przez to przeciwciało został zmapowany do C-końcowych 25 aminokwasów (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Immunogen
Epitop: C-końcowe 25 aminokwasów.
Oczyszczona α-tubulina z mózgu kurczaka.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-829) nadaje się również do immunocytochemii, immunofluorescencji i Western blottingu.
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
To przeciwciało anty-α-tubulinowe, klon DM1A, koniugat Alexa Fluor 555 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania α-tubuliny.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected α-tubulin in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~50 kDa.
Postać fizyczna
Oczyszczone białko G.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Priya Mondal et al.
Scientific reports, 14(1), 15912-15912 (2024-07-11)
Pancreatic adenocarcinoma is one of the most aggressive and lethal forms of cancer. Chemotherapy is the primary treatment for pancreatic cancer, but resistance to the drugs used remains a major challenge. A genome-wide CRISPR interference and knockout screen in the