05-716-I
Przeciwciało przeciwłańcuchowi ciężkiemu miozyny, klon A4.1025
clone A4.1025
Synonim(y):
Miozyna łańcuch ciężki mięśnia szkieletowego dorosły 1, Miozyna-1, MyHC-2x, MyHC-IIx/d, Łańcuch ciężki miozyny 1, Łańcuch ciężki miozyny 2x, Łańcuch ciężki miozyny IIx/d
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Polecane produkty
Opis ogólny
Miozyna-1 (UniProt: P12882; znana również jako Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, MyHC-2x, Myosin heavy chain IIx/d, MyHC-IIx/d, Myosin heavy chain skeletal muscle adult 1) jest kodowana przez gen MYH1 (Gene ID: 4619) u człowieka. Miozyny są wysoce konserwatywnymi, wszechobecnie wyrażanymi białkami, które tworzą regularne dwubiegunowe grube włókna, które wraz z cienkimi włóknami aktyny stanowią podstawową jednostkę kurczliwą mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego. Wraz z aktyną służą jako cząsteczki motoryczne z aktywnością ATPazy, która jest niezbędna do skurczu mięśni. Miozyna mięśniowa jest heksamerycznym białkiem, które składa się z 2 podjednostek łańcucha ciężkiego (MHC), 2 podjednostek łańcucha lekkiego alkalicznego (MLC) i 2 podjednostek łańcucha lekkiego regulatorowego (MLC-2). Ograniczona proteoliza łańcucha ciężkiego miozyny wytwarza 1 lekką meromiozynę (LMM) i 1 ciężką meromiozynę (HMM). HMM może być dalej rozszczepiony na 2 podfragmenty kuliste (S1) i 1 podfragment w kształcie pręta (S2). Kulista głowa łańcucha ciężkiego miozyny zawiera ATPazę aktywowaną aktyną. Doniesiono, że podczas spoczynku głowa miozyny oddziałuje z filamentem aktyny ze względu na obecność tropomiozyny. Jednakże, gdy mięsień kurczy się, tropomiozyna przesuwa się z drogi, umożliwiając kulistej główce zaangażowanie filamentów aktyny. Łańcuch ciężki miozyny jest konwencjonalną miozyną z N-końcową domeną podobną do SH3 (aa 37-82), domeną motoryczną miozyny (aa 86-782) i domeną wiążącą aktynę (aa 761-775). Ma sekwencję ogona podobną do pręta, która jest wysoce powtarzalna, pokazując cykle 28-rezyduowego powtarzającego się wzoru złożonego z 4 heptapeptydów, charakterystycznych dla alfa-helikalnych cewek spiralnych
Specyficzność
Klon A4.1025 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym łańcuch ciężki miozyny.
Immunogen
Częściowo oczyszczona miozyna z dorosłych ludzkich mięśni szkieletowych.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch ciężki miozyny w lizatach z komórek L6 i ludzkich mięśni szkieletowych.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch ciężki miozyny w wycinkach tkanek ludzkich mięśni szkieletowych.
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunohistochemicznych
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach Western Blotting
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunofluorescencyjnych
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunocytometrycznych
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch ciężki miozyny w wycinkach tkanek ludzkich mięśni szkieletowych.
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunohistochemicznych
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach Western Blotting
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunofluorescencyjnych
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch ciężki miozyny w zastosowaniach immunocytometrycznych
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1