Kluczowe dokumenty
05-659
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Kaiso, klon 6F
clone 6F, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
200 μG
1690,00 zł
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, chicken, canine, rat, human, monkey
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB33(10009)
Specyficzność
Kaiso
Immunogen
Rekombinowane N-końcowe białko fuzyjne znakowane GST i His odpowiadające resztom 103-584 mysiego Kaiso
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykrywaj Kaiso za pomocą przeciwciała anty-Kaiso, klon 6F (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w EMSA, IP, WB i IHC.
Jakość
Immunoblot Analysis: 0.5-2 μg/ml of this antibody detected Kaiso in RIPA lysates from 3T3/A31cells.
Immunohistochemistry: As shown by an independent laboratory, 1μg/ml of this antibody gave positive nuclear immunostaining for Kaiso in NIH 3T3 cells fixed with 100% methanol (Daniel, 2001; Daniel, 1999).
Immunoprecipitation: As shown by an independent laboratory, 2-5μg of this antibody immunoprecipitated Kaiso from RIPA lysates from NIH 3T3 cells (Daniel, 1999; Prokhortchouk, 2001).
Supershift: As shown by an independent laboratory, this antibody will supershift a specific methyl-CpG complex (Prokhortchouk, 2001).
Opis wartości docelowych
97kDa
Postać fizyczna
0,07M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,105M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Daniel et al.
Hybridoma, 20(3), 159-166 (2001-07-20)
The POZ-zinc finger protein Kaiso belongs to a rapidly growing superfamily of BTB/POZ zinc finger transcription factors implicated in embryonic development and cancer. Kaiso interacts with the catenin p120(ctn), but the significance of the interaction remains unknown. Although p120(ctn) is
Shun-Dong Dai et al.
Cancer science, 102(1), 95-103 (2010-11-13)
δ-Catenin is the only member of the p120 catenin (p120ctn) subfamily that its primary expression is restricted to the brain. Since δ-catenin is upregulated in human lung cancer, the effects of δ-catenin overexpression in lung cancer still need to be
Shun-Dong Dai et al.
BMC cancer, 9, 178-178 (2009-06-11)
Kaiso has been identified as a new member of the POZ-zinc finger family of transcription factors that are implicated in development and cancer. Although controversy still exists, Kaiso is supposed to be involved in human cancer. However, there is limited
A Prokhortchouk et al.
Genes & development, 15(13), 1613-1618 (2001-07-11)
We describe a novel mammalian DNA binding activity that requires at least two symmetrically methylated CpG dinucleotides in its recognition sequence, preferably within the sequence 5'CGCG. A key component of the activity is Kaiso, a protein with POZ and zinc-finger
J M Daniel et al.
Molecular and cellular biology, 19(5), 3614-3623 (1999-04-17)
p120(ctn) is an Armadillo repeat domain protein with structural similarity to the cell adhesion cofactors beta-catenin and plakoglobin. All three proteins interact directly with the cytoplasmic domain of the transmembrane cell adhesion molecule E-cadherin; beta-catenin and plakoglobin bind a carboxy-terminal