Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
T311, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| clone T311, monoclonal | clone PSG3, monoclonal | clone BP18, monoclonal | clone polyclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Metabolizm neurofilamentów i neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1