Kluczowe dokumenty
05-530-I
Sigma-Aldrich
Anti-Rad51 Antibody, clone 3C10
clone 3C10, from mouse
Synonim(y):
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
Wybierz wielkość
25 μG
799,00 zł
200 μG
1960,00 zł
799,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1492
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
799,00 zł
200 μG
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
799,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1492
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD51(5888)
mouse ... Rad51(19361)
Opis ogólny
DNA repair protein RAD51 homolog 1 (UniProt Q06609; also known as BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 5, Homolog of E. coli RecA, hRAD51, HsRAD51, RAD51 homolog A, RecA-like protein, Recombination protein A) is encoded by the RAD51 (also known as HRAD51, HsT16930, BRCC5, MRMV2, RAD51A, RECA) gene (Gene ID 5888) in human. RAD51 is a member of the RecA family recombinases. It interacts with BRCA1 and BRCA2 to activate homologous recombination. RAD51 exhibits DNA-dependent ATPase activity and participates in double-strand break (DSB) repair by unwinding DNA to form a helical nucleoprotein filament. It is highly expressed in the testis and thymus and lower expression levels are found in the small intestine, placenta, colon, pancreas, and ovaries.
Immunogen
Recombinant protein corresponding to human Rad51.
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: Reported by an independent laboratory to immunoprecipitate.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
This Anti-Rad51 Antibody, clone 3C10 is validated for use in Western Blotting, Immunoprecipitation for the detection of Rad51 .
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rad51 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
~37 kDa observed
Powiązanie
Replaces: 05-530
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein G Purified
Purified mouse monoclonal IgG1κ antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nataly Tarasenko et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(12) (2021-12-29)
We studied the unique inhibitor of the histone deacetylases (HDAC) valproate-valpromide of acyclovir (AN446) that upon metabolic degradation release the HDAC inhibitor (HDACI) valproic acid (VPA). Among the HDAC inhibitors that we have tested, only AN446, and to a lesser
Michelle Mac et al.
Journal of virology, 97(5), e0020123-e0020123 (2023-05-08)
The human papillomavirus (HPV) life cycle takes place in the stratified epithelium, with the productive phase being activated by epithelial differentiation. The HPV genome is histone-associated, and the life cycle is epigenetically regulated, in part, by histone tail modifications that
Kavi Mehta et al.
mBio, 9(1) (2018-02-15)
High-risk human papillomaviruses (HPVs) activate the ataxia telangiectasia mutated-dependent (ATM) DNA damage response as well as the ataxia telangiectasia mutated-dependent DNA-related (ATR) pathway in the absence of external DNA damaging agents for differentiation-dependent genome amplification. Through the use of comet
Jessica D Tischler et al.
Nature communications, 15(1), 866-866 (2024-01-30)
Homologous recombination (HR) plays critical roles in repairing lesions that arise during DNA replication and is thus essential for viability. RAD51 plays important roles during replication and HR, however, how RAD51 is regulated downstream of nucleofilament formation and how the