Wybierz wielkość
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P12, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr98)
Quality Level
Gene Information
human ... MBP(4155)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity vertebrates | species reactivity human, rat | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse |
| clone P12, monoclonal | clone polyclonal | clone 1H1, monoclonal | clone 1B8, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... MBP(4155) | Gene Information human ... MBP(4155) | Gene Information - | Gene Information - |
General description
Pula MBP w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardzo zróżnicowana, z ekspresją kilku wariantów splicingu i dużą liczbą modyfikacji potranslacyjnych białka, które obejmują fosforylację, metylację, deamidację i cytrulinację. Fosforylacja MBP przy treoninie 125 jest złożonym procesem regulacyjnym, który moduluje udział MBP w stabilności osłonki mielinowej.
Zainteresowanie MBP koncentruje się na jego roli w chorobach demielinizacyjnych, w szczególności w stwardnieniu rozsianym (SM). Kilka badań wykazało rolę przeciwciał przeciwko MBP w patogenezie stwardnienia rozsianego. Niektóre badania powiązały genetyczną predyspozycję do stwardnienia rozsianego z genem MBP, choć większość nie.
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Kinazy MAP
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ekstrakt z mózgu myszy lub ekstrakt z mózgu szczura
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c