05-1336
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), klon CMA312
clone CMA312, from mouse
Synonim(y):
H3S10P, histon H3 (fosfo S10), histon H3, rodzina 3A
Wybierz wielkość
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CMA312, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Immunocytochemia: Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunocytochemii.1
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje histon H3 fosforylowany na Ser10 w teście Luminex®.
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2