Merck
05-784R
Przeciwciało anty-IRS1, klon 58-10C-31, królicze monoklonalne
clone 58-10C-31, from rabbit
Synonim(y):
substrat receptora insuliny 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
58-10C-31, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
58-10C-31, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
IRS1 (Insulin Receptor Substrate 1) przekazuje sygnały insuliny poprzez szlaki metaboliczne i mitogenne. Jest on silnie fosforylowany zarówno na resztach serynowych, jak i tyrozynowych. Te fosforylowane tyrozyny umożliwiają IRS działanie jako białko dokujące, które wiąże domeny SH2 takich białek jak kinaza PI3 (kinaza fosfatydyloinozytolu 3) i GRB2, powodując aktywację. Nadmierna ekspresja i fosforylacja seryny jest związana z insulinoopornością i rakiem piersi.
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Skoniugowany z KLH liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego IRS1.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 0,1 µg/ml z poprzedniej partii wykryło IRS-1 na 10 µg lizatów komórek 3T3/A31, 3T3/L1, L6 i MCF7.
Analiza immunoprecypitacji: 1 µg z poprzedniej partii immunoprecypitował IRS-1 ze 100 µg lizatu komórek MCF7. Strzałka wskazuje IRS-1 (~160 kDa). Istnieje reaktywność krzyżowa przeciwciała wykrywającego z ciężkim łańcuchem króliczej IgG, jak pokazano przy ~50 kDa.
Kategoria badawcza
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Wykrywaj IRS1 za pomocą tego przeciwciała anty-IRS1, klon 58-10C-31 zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje C-koniec IRS1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze monoklonalne IgG Supernatant w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu i 40% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek 3T3/A31, 3T3/L1, L6 lub MCF7
Evaluated by Western Blot in 3T3/A31, 3T3/L1, L6 or MCF7 cell lysates.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected IRS-1 on 10 µg of 3T3/A31, 3T3/L1, L6, or MCF7 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c