Merck
04-789
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Thr11), klon MC83, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone MC83, Upstate®
Synonim(y):
H3T11P, histon H3 (fosfo T11)
Wybierz wielkość
200 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lutego 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Thr11), klon MC83, królicze monoklonalne, culture supernatant, clone MC83, Upstate®
biological source
rabbit
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC83, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr11)
Quality Level
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
05-746R05-1336-S04-746
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
clone
MC83, monoclonal
clone
JY325, monoclonal
clone
CMA312, monoclonal
clone
JY325, monoclonal
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG1
isotype
IgG
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasu HeLa
Routinely evaluated by immunoblot analysis.
Application
Analiza immunoblot:
Rozcieńczenie 1:500-1:2000 tej partii wykrywało fosforylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z mitotycznych komórek HeLa traktowanych kolcemidem, ale nie w niemodyfikowanym rekombinowanym histonie H3 (nr katalogowy 14-494).
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:5000 poprzedniej partii wykryło fosforylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z mitotycznych komórek HeLa traktowanych kolcemidem, ale nie w niemodyfikowanym rekombinowanym histonie H3 (nr katalogowy 14-494).
Multipleksowanie:
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej: Rozcieńczenia 1:1,000-1:50,000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje skoniugowane z mikrosferami Luminex. Wykryto tylko peptyd zawierający fosfo-treoninę 11 (rysunek C).
wykryty (rysunek C).
Analiza inhibicji peptydowej: 1 μM peptydu histonu H3 zawierającego fosfo-treoninę 11 zniosło wykrywanie histonu H3 przez anty-fosfo-histon H3 (Thr11), klon MC83 w analizie immunoblot ekstraktów kwasowych z komórek HeLa traktowanych kolcemidem.
komórek HeLa traktowanych kolcemidem (rysunek D, linia 4).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-fosfo-Histone H3 (Thr11), klon MC83 jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo-Histone H3 (Thr11) znanego również jako H3T11P, Histone H3 (phospho T11) i zostało zwalidowane w WB, PIA, Mplex.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami. Dodatkowe niezidentyfikowane pasmo o masie ~40 kDa pojawia się w niektórych lizatach.
Rozpoznaje histon H3 fosforylowany przy Thr11, Mr 17kDa.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
17kDa
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Histony są modyfikowane potranslacyjnie przez działanie enzymów zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie. Modyfikacje te, które obejmują acetylację, fosforylację, metylację i ubikwitynację, występują głównie na N-końcowych i C-końcowych ogonach, które rozciągają się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu. Fosforylacja Ser10, Ser28 i Thr11 histonu H3 jest ściśle skorelowana z kondensacją chromosomów zarówno podczas mitozy, jak i mejozy. U ssaków fosforylacja modyfikacji Thr11 jest ograniczona do regionu centromerowego, podczas gdy w komórkach roślinnych fosforylacja Thr11 była rozłożona na całej długości skondensowanych chromosomów. Specyficzna dla mitozy fosforylacja histonu H3 na Thr11 jest mediowana przez kinazę Dlk/ZIP.
Immunogen
Peptyd zawierający ...KS[pT]G..., w którym pT odpowiada fosfo-treoninie w pozycji 11 ludzkiego histonu H3.
Other Notes
Zastępuje: MABE468
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan Kniewel et al.
Genetics, 207(4), 1313-1333 (2017-10-08)
Saccharomyces cerevisiae Mek1 is a CHK2/Rad53-family kinase that regulates meiotic recombination and progression upon its activation in response to DNA double-strand breaks (DSBs). The full catalog of direct Mek1 phosphorylation targets remains unknown. Here, we show that phosphorylation of histone