Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 828,00 zł |
Informacje o tej pozycji
828,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description IRMM®, certified reference material | description TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration) | description ERM®, certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) general analytical | application(s) environmental | application(s) general analytical |
| format matrix material | format matrix material | format single component solution | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency IRMM® | agency - | agency ERM® |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?