Merck
T-085
Supelco
Tizanidine hydrochloride
500 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
1 ML
409,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
409,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Klucz InChI
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Tizanidyna, sprzedawana pod nazwą handlową Zanaflex, jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe stosowanym w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym i bolesnych skurczów mięśni. Ten certyfikowany roztwór wzorcowy nadaje się do wielu zastosowań GC/MS i LC-MS/MS w testowaniu tyzanidyny w toksykologii klinicznej, testowaniu leków w moczu, monitorowaniu bólu lub analizie kryminalistycznej.
Działania biochem./fizjol.
α2-adrenoceptor agonist.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)