Merck
S-142
Supelco
Salvinorin A-13C2,D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2113C2H25D3O8
Masa cząsteczkowa:
437.47
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Salvinorin A is the main psychotropic agent of the hallucinogenic drug Salvia also known as Sally-D, Magic Mint, and Seer′s Sage. Salvinorin A is considered the most potent naturally occurring hallucinogen. This stable-labeled internal standard is suited for quantitation of salvinorin A by LC/MS or GC/MS applications such as urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C