Merck
S-023
Supelco
Sirolimus-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
Wybierz wielkość
1 ML
2950,00 zł
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
2950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H76D3NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
917.19
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
A stable-labeled internal standard for the immunosuppressant sirolimus, an immunosuppressant and narrow therapeutic index drug used to prevent rejection in organ transplantation. This ertified calibration material is suitable for critical quantitative LC-MS/MS applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the drug′s narrow therapeutic range.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)