Merck
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.70
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)