Kluczowe dokumenty
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.72
Kod UNSPSC:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
format
neat
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3