Merck
N-149
Supelco
Norpsilocin solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-hydroksy-N-metylotryptamina, Indol-4-ol, 3-[2-(metyloamino)etylo], N-metylo-4-hydroksytryptamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)