Kluczowe dokumenty
N-086
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
2C-N hydrochloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.69
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H14N2O4.ClH/c1-15-9-6-8(12(13)14)10(16-2)5-7(9)3-4-11;/h5-6H,3-4,11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HBLKZKZKVLJMNC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2C-N, or 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine, is a psychedelic drug and phenethylamine of the 2C series. Sold under the street name 2C-N, this designer drug produces vivid visual hallucinations similar to those of LSD. This certified solution standard is suitable as a starting material for calibrators or controls in phenethylamine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)