Merck
D-095
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.72
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Pozwól nam pomóc
InChI key
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
2C-D, or 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine, is a psychedelic drug and stimulant. As a structural analog to 2C-B, 2C-C, and 2C-I, 2C-D is part of the 2C series of phenethylamines. The designer drug is sold under street names including 2C-D or 2C-M. This certified reference solution is suitable as a starting material for calibrators or controls in phenethylamine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)