Merck
N-070
Supelco
Norkwetiapina
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Norquetiapine hydrochloride solution
Wybierz wielkość
1 ML
920,00 zł
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]Cl.C12=CC=CC=C1N=C(N3CCNCC3)C4=C(C=CC=C4)S2
InChI
1S/C17H17N3S.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;1H
Klucz InChI
MJPARFLICDXWJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Norkwetiapina jest głównym aktywnym metabolitem kwetiapiny, sprzedawanym jako atypowy lek przeciwpsychotyczny 8579 w leczeniu depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. Zachowuje większość efektów farmakologicznych kwetiapiny z mocami podobnymi do leku macierzystego.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seroquel is a registered trademark of Astrazeneca UK
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)