Merck
M-183
Metronidazole solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OCCN1C(C([2H])([2H])[2H])=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Metronidazole, sold under trade names such as Flagyl®, Filmet, Rozex, MetroGel®, and Anabact, is a nitroimidazole antibiotic drug used in the treatment and prevention of bacteria and protozoa infections. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of metronidazole in patient blood, serum, or plasma samples by LC-MS/MS, LC or GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Flagyl is a registered trademark of G.D. Searle & Co.
MetroGel is a registered trademark of Galderma S.A.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)