Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17F2N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2 mg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI key
DDFOUSQFMYRUQK-RCDICMHDSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?