Merck
M-159
Supelco
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO · HCl
Masa cząsteczkowa:
229.75
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C(O)C1=CC=C(C)C=C1)NCC.Cl
InChI
1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13-10(3)12(14)11-7-5-9(2)6-8-11;/h5-8,10,12-14H,4H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
OILWAWJXJPGPCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine HCl is a major urinary metabolite of 4-Methylethcathinone. 4-Methylethcathinone, also known as 4-MEC, is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends including NRG-1 and NRG-2. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for LC/MS or GC/MS 4-MEC testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)