Merck
H-166
11-Nor-9beta-hydroxyhexahydrocannabinol (11-Nor-9beta-HHC) solution
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
(-)-9-Nor-9β-hydroxyhexahydrocannabinol, (6aR,9R,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1,9-diol
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H-166-1ML04065269297918