Kluczowe dokumenty
H-127
2-Hydroxyestrone solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.37
Kod UNSPSC:
51351610
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
Klucz InChI
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroksyestron jest endogennym biomarkerem i głównym metabolitem estronu i estradiolu w moczu. Wraz z 16a-hydroksyestronem, 2-hydroksyestron jest stosowany jako wskaźnik zwiększonego ryzyka raka piersi. Ten roztwór 6534 jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach do zastosowań klinicznych lub diagnostycznych w testach LC-MS/MS w zakresie zdrowia kobiet, diagnostyki raka i endokrynologii.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)