Merck
H-126
16α-Hydroxyestrone
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α-diol-17-one, 16α-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,18-/m0/s1
InChI key
WPOCIZJTELRQMF-UJHHCITNSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® suitable for use as starting material in calibrators, controls, or linearity standards for mass spectrometry-based testing applications in clinical diagnostic testing or endocrinology. 16α-Hydroxyestrone is a major urinary metabolite of estrone and estradiol. This estrogen metabolite is used as an indicator for increased risk of breast cancer along with 2-Hydroxyestrone by ratio comparison of the two analyte levels.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)