C-158
Cetirizine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Klucz InChI
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cetirizine dihydrochloride liquid for in vitro studies: Cetirizine dihydrochloride solution is extensively utilized in in vitro biochemical assays to study histamine H1 receptor antagonism. This research is crucial for understanding the mechanisms of allergic reactions and for developing more effective antihistamine treatments (Aldawsari et al., 2023).
Informacje prawne
kolumna analityczna
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.