Merck
E-067
Supelco
Ethosuximide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC1(C)CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Etosuksymid jest lekiem przeciwdrgawkowym stosowanym w leczeniu napadów nieświadomości. Roztwór referencyjny 6534 jest odpowiedni do zastosowań LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej, testach narkotykowych w moczu lub badaniach farmaceutycznych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stuart D Greenhill et al.
Neuropharmacology, 62(2), 807-814 (2011-09-29)
Ethosuximide is the drug of choice for treating generalized absence seizures, but its mechanism of action is still a matter of debate. It has long been thought to act by disrupting a thalamic focus via blockade of T-type channels and
Kinga K Borowicz et al.
Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM, 19(3), 487-490 (2012-10-02)
Depression is becoming a growing problem in rural areas. This psychiatric disorder often accompanies epilepsy. The aim of this study was to assess the influence of fluoxetine (FXT), a commonly used antidepressant, on the protective action of two conventional antiepileptic
Pue Farooque et al.
Epileptic disorders : international epilepsy journal with videotape, 13(4), 411-416 (2012-01-20)
Childhood absence epilepsy (CAE) typically starts between four and seven years of age. Onset before three years is rare and has not been previously reported from North America. We retrospectively reviewed the electroencephalography laboratory database and paediatric neurology clinic records
Chinekwu Anyanwu et al.
Journal of child neurology, 28(1), 111-114 (2012-04-03)
Coexistence of 2 idiopathic epilepsy syndromes (ie, childhood absence and Rolandic epilepsy), as evidenced by electroencephalographic (EEG) findings with or without clinical features of the 2 conditions, is uncommon and remains controversial. Few case reports support this coexistence either as
Tracy A Glauser et al.
Epilepsia, 54(1), 141-155 (2012-11-22)
Determine the optimal initial monotherapy for children with newly diagnosed childhood absence epilepsy (CAE) based on 12 months of double-blind therapy. A double-blind, randomized controlled clinical trial compared the efficacy, tolerability, and neuropsychological effects of ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine