Merck
D-080
Supelco
Demoxepam-d5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
918,00 zł
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D5H6ClN2O2
Masa cząsteczkowa:
291.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=[N+]([O-])CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
GGRWZBVSUZZMKS-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Wzorzec wewnętrzny odpowiedni do zastosowań GC/MS lub LC/MS z chlordiazepoksydem lub demoksepamem, takich jak analiza toksykologiczna, testy kryminalistyczne, monitorowanie recept na ból lub metody rozcieńczania izotopów. Demoksepam jest lekiem benzodiazepinowym i przeciwdrgawkowym, a także głównym metabolitem chlordiazepoksydu, sprzedawanym jako Klopoxid lub 8521 w leczeniu lęku i skurczów mięśni lub bólu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Librax is a registered trademark of Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)