Kluczowe dokumenty
C-240
Supelco
Cannabidiphorol (CBDP) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
686,00 zł
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
686,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Kannabidiferol (CBDP) to nowy fitokannabinoid wyizolowany z konopi Cannabis sativa. Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów lub kontroli do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej, toksykologii klinicznej, badań farmaceutycznych po testowanie konopi indyjskich.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.