C-144S
Cannabidiolic acid solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
989,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
989,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas kannabidiolowy (CBDA) jest jednym z głównych kannabinoidów występujących w roślinach z rodziny Cannabaceae, takich jak konopie i marihuana. Występuje głównie w liściach rośliny i po dekarboksylacji w obecności światła lub ciepła tworzy kannabidiol (CBD). Wiadomo, że wykazuje działanie przeciwlękowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwwymiotne, neuroprotekcyjne i przeciwdrgawkowe.
Zastosowanie
- Oznaczanie czterech kannabinoidów z matrycy olejowej przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC) w połączeniu z detektorem diodowym (DAD)
- Analiza próbek oleju z nasion konopi w celu identyfikacji i oszacowania siedmiu głównych kannabinoidów za pomocą HPLC w połączeniu z detektorem UV
- Rozdzielanie i oznaczanie CBD i CBDA z próbek oleju konopnego przy użyciu ekstrakcji ciecz-ciecz i HPLC-DAD
- Wielokrotna analiza 11 kannabinoidów w biomasie i ekstraktach różnych odmian konopi metodą HPLC-UV, zgodnie z trójstronnymi wytycznymi Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH) dotyczącymi walidacji procedur analitycznych.
- Opracowanie i walidacja metody HPLC-DAD do jednoczesnej analizy pięciu głównych neutralnych i kwaśnych kannabinoidów w próbkach konopi indyjskich i haszyszu
- Analiza metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) dziesięciu głównych kannabinoidów z kwiatostanów konopi po ich sililowaniu i estryfikacji w celu derywatyzacji
Cechy i korzyści
- W pełni scharakteryzowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
- Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
- Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
- Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
- Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)