Merck
C-039
Supelco
Codeine-D3 solution
ampule of 5 mL, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18D3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
OROGSEYTTFOCAN-SBGSAQJDSA-N
Opis ogólny
Codeine-D3 is a stable-labeled internal standard suitable for many LC/MS or GC/MS testing applications including pain prescription monitoring, forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing or isotope dilution methods. Codeine is an opiate used for its analgesic, antitussive, and sedative properties and is the second-most predominant alkaloid in opium. Since opiate drugs are classified as controlled substances, Cerilliant offers most opiate reference standards as DEA-exempt solutions for added convenience.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany