Kluczowe dokumenty
880138P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000, NHS ester] (sodium salt)
Wybierz wielkość
25 MG
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C135H260N2NaO57P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2877.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
  • Zwiększona wykrywalność komórek szpiczaka: DSPE-PEG(2000) Carboxy został użyty do stworzenia znakowanych fluorescencyjnie nanokapsułek zmodyfikowanych XT5, zwiększając czułość wykrywania komórek szpiczaka. To zastosowanie pokazuje jego potencjał w diagnostyce biomedycznej i terapii celowanej (Norouz Dizaji et al., 2022).
  • Poprawa skuteczności enkapsulacji leków: Zastosowanie DSPE-PEG(2000) Carboxy we wstępnie uformowanych liposomach do dostarczania leków pokazuje metodę, która znacznie poprawia enkapsulację karboplatyny, podkreślając jej rolę w optymalizacji formulacji leków chemioterapeutycznych (Wehbe et al., 2017).
  • Ukierunkowane dostarczanie leków w chorobach układu krążenia: DSPE-PEG(2000) Carboxy był integralną częścią rozwoju PEGylowanych-nanoliposomalnych formulacji klasteryny, mających na celu leczenie dysfunkcji śródbłonka wywołanej amyloidogennym łańcuchem lekkim, podkreślając jego użyteczność w ukierunkowanych terapiach sercowo-naczyniowych (Guzman-Villanueva et al., 2018).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880138P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)