Merck
880121P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Succinyl
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[succinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Opis ogólny
DSPE-PEG(2000) Succinyl is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid conjugate.
Zastosowanie
DSPE-PEG(2000) Succinyl has been used to create a lipid monolayer for the synthesis of nanoparticles encapsulating curcumin.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)