Merck
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
Synonim(y):
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H45 N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
Klucz InChI
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.[1]
Działania biochem./fizjol.
ST1326 is a reversible inhibitor[2] of carnitine palmitoyltransferases.[3] It shows anti tumor action in leukemia cell lines.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic