Merck
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H106N11O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1270.44
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3