Merck
870743P
Avanti
16:1 (n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870743P, powder
Synonim(y):
palmitoleoilokoenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H73N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1055.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870743P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870743P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,1
Klucz InChI
BZLFGTFLKXOWRJ-SZUAKDMZSA-N
Opis ogólny
16:1(n7) Koenzym A lub palmitoleoilokoenzym A jest pochodną kwasu palmitooleinowego. Jest to kluczowy jednonienasycony kwas tłuszczowy obecny w lipidach skórnych. Jest wytwarzany przez wstawienie pierwszego wiązania cis-dwuskładnikowego w pozycji Δ9 kwasu palmitooleinowego przez Δ9-desaturazę.[1]
Działania biochem./fizjol.
16:1 (n7) Koenzym A lub palmitoleoilokoenzym A został użyty jako substrat dla 4′-fosfopantetheinylotransferazy lub transferazy Sfp z Bacillus subtilis w celu wytworzenia palmitoleoilo-acylowego białka nośnikowego (ACP).[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870743P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harini Sampath et al.
The Journal of biological chemistry, 289(5), 2482-2488 (2013-12-21)
The skin is the single largest organ in humans, serving as a major barrier to infection, water loss, and abrasion. The functional diversity of skin requires the synthesis of large amounts of lipids, such as triglycerides, wax esters, squalene, ceramides
Jeong-Won Nam et al.
The Plant cell, 32(4), 820-832 (2020-02-16)
Acyl carrier proteins (ACPs) are the scaffolds for fatty acid biosynthesis in living systems, rendering them essential to a comprehensive understanding of lipid metabolism. However, accurate quantitative methods to assess individual acyl-ACPs do not exist. We developed a robust method