Merck
870735P
Avanti
14:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870735P, powder
Synonim(y):
tetradecylokoenzym A (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H73N10O16P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1015.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870735P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870735P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Klucz InChI
JDSLZFDMZLUDIT-PVWOJWAGSA-N
Opis ogólny
14:0 Eterowy koenzym A, znany również jako tetradecylowy koenzym A (CoA), jest długołańcuchowym estrem acylo-CoA i tioeterowym analogiem mirystoilowego koenzymu A. Długołańcuchowe estry acylo-CoA odgrywają ważną rolę w wielu funkcjach komórkowych. Lipidy te są zaangażowane w regulację syntezy kwasów tłuszczowych, systemów enzymatycznych, transportu pęcherzyków, kanałów jonowych i pomp jonowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870735P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Elholm et al.
Journal of lipid research, 41(4), 538-545 (2000-04-01)
A detailed analysis of the subcellular distribution of acyl-CoA esters in rat liver revealed that significant amounts of long-chain acyl-CoA esters are present in highly purified nuclei. No contamination of microsomal or mitochondrial marker enzymes was detectable in the nuclear